Merck
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
2210860
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable