Wichtige Dokumente
C22350
trans-3-Chlor-acrylsäure
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.51
Beilstein:
1720279
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
SMILES String
OC(=O)\C=C\Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+
InChIKey
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)