Merck
BR144440
BRAND® konischer Verbindungsstopfen, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
BRAND 144440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus PP, hohl mit dichtenden Rippen und quadratischem Griff.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG