Wichtige Dokumente
A88409
p-Anisoin
95%
Synonym(e):
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-acetophenon, 4,4′-Dimethoxybenzoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChIKey
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?