Wichtige Dokumente
86713
Tetraethylphosphoniumbromid
≥99.0%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)4P(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.12
Beilstein:
3912956
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0%
mp (Schmelzpunkt)
333-335 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)