Merck
86391
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Gly-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonym(e):
Fmoc-glycin-4-[poly-(ethylenoxy)]-benzylester polymergebunden
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktlinie
TentaGel
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Partikelgröße
~90 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable