Merck
857734
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzamidin -dihydrochlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.Nc1cccc(c1)C(N)=N
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChIKey
FKFMMMVFFYPIEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable