Wichtige Dokumente
790516
Lithium aluminum titanium phosphate
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum lithium titanium phosphate, LATP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)