Merck
778958
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-chlor-benzol -Lösung
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chlor-phenyl-azid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
Beilstein:
1817911
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChIKey
MHTPYRQIAMETSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)