Merck
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-on-1-oxid, Pyridinsalz (1:1)
≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
IBX-Pyridin, PIBX, Pyridinium-o-iodoxybenzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10INO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.12
Beilstein:
22776291
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
InChIKey
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)