Wichtige Dokumente
745839
ICBA
99.9% (HPLC)
Synonym(e):
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
236-241 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Solar Cell (OPV) Device Performance:
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
- Fill Factor (FF): 0.60
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Artikel
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.