Merck
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-Bis-(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis-[(S)-α-(dimethylamino)-benzyl]-ferrocen
≥97%
Synonym(e):
(1S,1′S)-1,1′-Bis-(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis-[(S)-(dimethylamino)-phenylmethyl]-ferrocen (nach CAS), Mandyphos SL-M002-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H74FeN2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
844.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
InChIKey
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)