Merck
728446
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorbutyl)-morpholin -hydrochlorid
97.0-103.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.13
Beilstein:
3687970
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97.0-103.0% (T)
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
Cl.ClCCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H16ClNO.ClH/c9-3-1-2-4-10-5-7-11-8-6-10;/h1-8H2;1H
InChIKey
GVGLBMSAGIOHOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)