Merck
725781
Sigma-Aldrich
3,3-Difluor-buttersäure-ethylester
≥96.0%
Synonym(e):
Ethyl-3,3-difluor-butyrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10F2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.14
Beilstein:
1759658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0%
Form
liquid
SMILES String
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
97.1 °F
Flammpunkt (°C)
36.19 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)