Merck
723592
Sigma-Aldrich
Kalium-(2-Nitrophenyl)-Trifluorborat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BF3KNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C
SMILES String
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
InChIKey
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.