Merck
710741
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-fluor-3-Pyridin-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
5-Brom-2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BBrFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)