Merck
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluorthiophen-2,3-dicarbaldehyd
97%
Synonym(e):
5-Fluor-2,3-Thiophenedicarboxaldehyd
Größe auswählen
500 MG
CHF 274.00
CHF 274.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 274.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 274.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals (fibrous)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C
SMILES String
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
InChIKey
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)