Merck
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert.-butylphosphonium)-propansulfonat
97%
Synonym(e):
DTBPPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H25O3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
132 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
InChIKey
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)