694711
3-Brom-7-Azaindol
97%
Synonym(e):
3-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C
SMILES String
Brc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
VJDGIJDCXIEXPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves