Merck
685550
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlor-3-methoxyphenyl)-propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
SMILES String
COc1cccc(CCC(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-8-4-2-3-7(10(8)11)5-6-9(12)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
FIOFIGKOEGZNIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves