Merck
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2(3H)-benzoxazolon
96%
Synonym(e):
5-Fluorbenzo[d]oxazol-2(3H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-177 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)