Merck
669768
Sigma-Aldrich
(1S,2S,4R)-(+)-Limonen-1,2-diol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(+)-(1S,2S,4R)-Limonenglykol, (+)-1-Hydroxyneodihydrocarveol, (1S,2S,4R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexan-1,2-diol, (1S,2S,4R)-(+)-p-Menth-8-en-1,2-diol, (1S,2S,4R)-8-p-Menth-8-en-1,2-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
Beilstein:
2325340
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥97.0% (GC)
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
SMILES String
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChIKey
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
Allgemeine Beschreibung
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol is formed during the biocatalytic oxidation of (4R)-(+)-limonene by chloroperoxidase (CPO) extracted from Caldariomyces fumago.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stereoselective oxidation of R-(+)-limonene by chloroperoxidase from Caldariomyces fumago.
Aguila S, et al.
Green Chemistry, 10(6), 647-653 (2008)