The polymer is racemic, and whether it is R or S would depend on the monomer, and that information in unavailable.
Wichtige Dokumente
656267
Poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluoren-2,7-vinylen)
Synonym(e):
PFV
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Übergangstemp.
Tg (DSC) 173 °C (Lit.)(lit.)
Fluoreszenz
λex 281 nm; λem 454 nm in chloroform
λem 507 nm (Film Photoluminescence)(lit.)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Is this polymer R, S, or Racemate?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this polymer R, S or Racemate?
1 answer-
This is a racemic polymer.