Merck
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(F)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChIKey
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
187.9 °F
Flammpunkt (°C)
86.6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)