Merck
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoesäure
97%
Synonym(e):
4-(2-Thienyl)-benzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-243 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChIKey
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable