Merck
653918
Sigma-Aldrich
2-Jodfluoren
98%
Synonym(e):
2-Iod-9H-fluoren
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C
SMILES String
Ic1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9I/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
InChIKey
VNYQUOAQPXGXQO-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Precursor for Organic electroluminescent devices.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry of Materials, 15, 699-699 (2003)