Merck
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromphenethylbromid
96%
Synonym(e):
1-Brom-4-(2-bromethyl)-benzol, 4-Brom-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5954 (lit.)
bp
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)