647551
4-Chlor-2-Methylbenzylalkohol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
AHXBDGJNZJKLNE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable