Merck
640166
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iod-3-nitropyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4IN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-219 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChIKey
MDJUWRHSXKZSOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves