Merck
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-Fluorbenzonitril
97%
Synonym(e):
3-Cyano-4-fluoranilin
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(F)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChIKey
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable