Merck
633208
Sigma-Aldrich
4-Methylthiazol-5-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1scnc1C
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
InChIKey
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable