Merck
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
117-124 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
InChIKey
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
  • Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
  • Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
  • Chemoselective reduction reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)