Merck
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis-(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OCH2OC10H6)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChIKey
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)