613924
Chlorethan-2,2,2-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Ethylchlorid-2,2,2-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50.0 °C - closed cup