Merck
609617
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-6-nitrotoluol
30% in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H915N2NO2
Molekulargewicht:
169.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Konzentration
30% in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cc1c([15NH2])cc([15NH2])cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H9N3O2/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,8-9H2,1H3/i8+1,9+1
InChIKey
DFZSBQYOXAUYCB-IOOOXAEESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.