Merck
607371
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd-α-13C,d6
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
C6D513CDO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[13C]([2H])=O
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1D
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-KPGMFROBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup