Merck
607282
Sigma-Aldrich
Methan(ol-d),13C
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Synonym(e):
Methyl-13C-Alkohol-d
About This Item
Lineare Formel:
13CH3OD
Molekulargewicht:
34.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Dichte
0.840 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.