Merck
603953
Sigma-Aldrich
Glykolsäure-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
HOCH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1