Merck
596809
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis-(p-toluolsulfonyloxy)-1,1′-binaphthalin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4SO3C10H6-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)ccc6ccccc46
InChI
1S/C34H26O6S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)41(35,36)39-31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)40-42(37,38)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3
InChIKey
BKYJBVWKVKRIDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)