Merck
592013
Sigma-Aldrich
4-Phenoxy-phenylacetonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5810 (lit.)
bp
360-361 °C (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)16-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
InChIKey
PCOVIPKFOQOPEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)