Merck
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diammin-dinitropalladium(II)
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
Pd[(NO2)2](NH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (lit.)
SMILES String
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable