Merck
571539
Sigma-Aldrich
9,9-Bis-(2′-ethylhexyl)-fluoren-2,7-diboronsäure
≥95%
Synonym(e):
9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-diboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44B2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
InChIKey
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable