Merck
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanat auf Rasta-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Rasta-NCO-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
~2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)