Merck
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-methylphenylborsäure
Synonym(e):
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
Angaben zur Herstellung
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)