56207
1-Hydroxypiperidin
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
1-Piperidinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ON1CCCCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h7H,1-5H2
InChIKey
LKPFBGKZCCBZDK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Light stabilizing agent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup