Merck
559601
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-fluor-benzolsulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)