Merck
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitril)tricarbonylchrom(0)
About This Item
Lineare Formel:
Cr(CO)3(NCCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
InChIKey
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves