541389
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-on
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
- N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
- N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
- 4-hydroxyacetylpiperidine
- 4-hydroxyacetylmorpholine
- N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves