527815
4-Cyanophenylacetonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
InChIKey
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable