Merck
526959
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenyl)-diphenylsulfonium-trifluormethansulfonat
Synonym(e):
(4-Methylphenyl)-diphenylsulfonium-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17F3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
λmax
237 nm
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17S.CHF3O3S/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
AWOATHYNVXCSGP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)